4-Propoxybenzaldehyd ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
L08822.14 L08822.06
L08822.14EA 98.8 EUR InStock
L08822.14 L08822.06
4-Propoxybenzaldehyd ≥97%
4-Propoxybenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 5736-85-6 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5480 Boiling Point: 129-130°/9mm Beilstein Reference: 743408 MDL No.: MFCD00014134
Formel: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.2 g/mol
Siedepunkt: 129…130 °C (9 mmHg)
Dichte: 1.039
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014134
CAS-Nummer: 5736-85-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge