3-Cyanphenylisothiocyanat ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L13045.03 L13045.06
L13045.03EA 49 EUR InStock
L13045.03 L13045.06
3-Cyanphenylisothiocyanat ≥97%
3-Cyanphenylisothiocyanat
Purity: 97% CAS No.: 3125-78-8 Molecular Formula: C8H4N2S Formula Weight: 160.20 Odour: Irritating Melting Point: 64-66° Beilstein Reference: 2803099 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00041070
Formel: C₈H₄N₂S
MW: 160.2 g/mol
Siedepunkt: 294
Melting Pt: 64…66 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041070
CAS-Nummer: 3125-78-8
UN: 2923
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge