Natriumhypochlorit (11 - 14% Cl₂) in wässriger Lösung
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L14709.0D L14709.0F L14709.AP
L14709.0DEA 198 EUR InStock
L14709.0D L14709.0F L14709.AP
Natriumhypochlorit (11 - 14% Cl₂) in wässriger Lösung
Sodium hypochlorite
Formel: ClNaO
Siedepunkt: 111 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –30…–20 °C
Dichte: 1,22…1.25 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011120
CAS-Nummer: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge