2,3-Dimethylfuran ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L15705.03 L15705.06
L15705.03EA 39 EUR InStock
L15705.03 L15705.06
2,3-Dimethylfuran ≥99%
2,3-Dimethylfuran
Purity: 99% CAS No.: 14920-89-9 Molecular Formula: C6H8O Formula Weight: 96.13 Flash Point: -1°(30°F) Refractive Index: 1.4430 Boiling Point: 42°/15mm Beilstein Reference: 104572 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00153893
Formel: C₆H₈O
MW: 96.13 g/mol
Siedepunkt: 42 °C (115 mmHg)
Dichte: 0.910
Flash-Pt: –1 °C (30 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00153893
CAS-Nummer: 14920-89-9
UN: 1992
ADR: 3 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge