Allylisocyanat 96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L18710.03 L18710.06
L18710.03EA 40.6 EUR InStock
L18710.03 L18710.06
Allylisocyanat 96%
Allylisocyanat
Purity: 98% CAS No.: 1476-23-9 Molecular Formula: CH2=CHCH2NCO Formula Weight: 83.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 6°(43°F) Refractive Index: 1.4185 Odour: Pungent Boiling Point: 87-89° Beilstein Reference: 506106 UN No.: 2478 MDL No.: MFCD00002044
Formel: C₄H₅NO
MW: 83.09 g/mol
Siedepunkt: 87…89 °C
Dichte: 0.940
Flash-Pt: 6 °C (43 °F)
MDL Number: MFCD00002044
CAS-Nummer: 1476-23-9
ADR: 3 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge