1-(3-Bromphenyl)pyrrol
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
2Y-0843.1 2Y-0843.10 2Y-0843.5 2Y-0843.500
BIOT2Y-0843.1EA 0 EUR InStock
BIOT2Y-0843.1 BIOT2Y-0843.10 BIOT2Y-0843.5 BIOT2Y-0843.500
1-(3-Bromphenyl)pyrrol
1-(3-Bromophenyl)pyrrole
Formel: C₁₀H₈BrN
MW: 222.08 g/mol
MDL Number: MFCD02665243
CAS-Nummer: 107302-22-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge