1-(2-Bromethoxy)-2,4-dichlorbenzol
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
3F-947.500 3F-947.1 3F-947.5 3F-947.10
BIOT3F-947.500EA 0 EUR InStock
BIOT3F-947.500 BIOT3F-947.1 BIOT3F-947.5 BIOT3F-947.10
1-(2-Bromethoxy)-2,4-dichlorbenzol
1-(2-Bromoethoxy)-2,4-dichlorobenzene
Formel: C₈H₇BrCl₂O
MDL Number: MFCD00043464
CAS-Nummer: 6954-77-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge