3-(2-Hydroxyethyl)-5-methoxyindol
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
3Y-5037.1 3Y-5037.5 3Y-5037.500 3Y-5037.10
BIOT3Y-5037.1EA 0 EUR InStock
BIOT3Y-5037.1 BIOT3Y-5037.5 BIOT3Y-5037.500 BIOT3Y-5037.10
3-(2-Hydroxyethyl)-5-methoxyindol
3-(2-Hydroxyethyl)-5-methoxyindole
Formel: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191.23 g/mol
MDL Number: MFCD00047196
CAS-Nummer: 712-09-4
EINECS: 211-919-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge