1-(2-Fluor-4-nitrophenyl)piperazin
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
7R-1005.500 7R-1005.1 7R-1005.5 7R-1005.10
BIOT7R-1005.500EA 0 EUR InStock
BIOT7R-1005.500 BIOT7R-1005.1 BIOT7R-1005.5 BIOT7R-1005.10
1-(2-Fluor-4-nitrophenyl)piperazin
1-(2-Fluor-4-nitrophenyl)piperazin
Formel: C₁₀H₁₂FN₃O₂
MDL Number: MFCD01572463
CAS-Nummer: 154590-33-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge