(3-Chlorphenoxy)essigsäure
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
05-0005.1 05-0005.5
CHMP05-0005.1EA 0 EUR InStock
CHMP05-0005.1 CHMP05-0005.5
(3-Chlorphenoxy)essigsäure
(3-Chlorphenoxy)essigsäure
Formel: (C₆H₄Cl)OCH₂COOH
MW: 186.59 g/mol
Siedepunkt: 308
Melting Pt: 110
MDL Number: MFCD00015850
CAS-Nummer: 588-32-9
EINECS: 209-616-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge