3-Brombenzoylacetonitril
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
05-0047.1 05-0047.5
CHMP05-0047.1EA 0 EUR InStock
CHMP05-0047.1 CHMP05-0047.5
3-Brombenzoylacetonitril
3-Brombenzoylacetonitril
Formel: C₉H₆BrNO
MW: 224.06 g/mol
MDL Number: MFCD02260778
CAS-Nummer: 70591-86-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge