5-Brom-1H-indazol
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
45-0040.1 45-0040.5
CHMP45-0040.1EA 0 EUR InStock
CHMP45-0040.1 CHMP45-0040.5
5-Brom-1H-indazol
5-Bromo-1H-indazole
Formel: C₇H₅BrN₂
MW: 197.03 g/mol
MDL Number: MFCD00839493
CAS-Nummer: 53857-57-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge