1-(4-Pyridyl)piperazin
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
65-0004.1 65-0004.5
CHMP65-0004.1EA 0 EUR InStock
CHMP65-0004.1 CHMP65-0004.5
1-(4-Pyridyl)piperazin
1-(4-Pyridyl)piperazin
Formel: C₉H₁₃N₃
MW: 163.22 g/mol
Siedepunkt: 195…200 °C (0.3 mmHg)
Melting Pt: 140
MDL Number: MFCD00040745
CAS-Nummer: 1008-91-9
EINECS: 213-764-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge