1-Brom-4-propoxybenzol
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BTB09792.1 BTB09792.10 BTB09792.50
CHMPBTB09792.1EA 0 EUR InStock
CHMPBTB09792.1 CHMPBTB09792.10 CHMPBTB09792.50
1-Brom-4-propoxybenzol
1-Bromo-4-propoxybenzene
Formel: C₉H₁₁BrO
MDL Number: MFCD00156160
CAS-Nummer: 39969-56-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge