3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoesäure
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BTB10318.250 BTB10318.1
CHMPBTB10318.250EA 0 EUR InStock
CHMPBTB10318.250 MAYBBTB10318.1
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoesäure
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoesäure
Formel: C₁₅H₂₂O₃
Siedepunkt: 374 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 219…220 °C
MDL Number: MFCD00008827
CAS-Nummer: 1421-49-4
EINECS: 215-823-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge