2,5-Diiod-p-xylol
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BTB13663DA BTB13663EA
MAYBBTB13663DAEA 0 EUR InStock
MAYBBTB13663DA MAYBBTB13663EA
2,5-Diiod-p-xylol
2,5-Diiod-p-xylol
Formel: C₈H₈I₂
MW: 357.96 g/mol
MDL Number: MFCD00829126
CAS-Nummer: 1124-08-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge