3-Indolcarbaldehyd
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CC12704.250 CC12704.1
CHMPCC12704.250EA 0 EUR InStock
CHMPCC12704.250 MAYBCC12704.1
3-Indolcarbaldehyd
3-Indolcarbaldehyd
Formel: C₉H₇NO
Melting Pt: 192…195 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005622
CAS-Nummer: 487-89-8
EINECS: 207-665-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge