2-Thenoesäure
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CC13001.1 CC13001.10
MAYBCC13001.1EA 0 EUR InStock
MAYBCC13001.1 MAYBCC13001.10
2-Thenoesäure
2-Thenoesäure
Formel: C₅H₄O₂S
MW: 128.15 g/mol
Siedepunkt: 260
Melting Pt: 123…125 °C
MDL Number: MFCD00005437
CAS-Nummer: 527-72-0
EINECS: 208-423-4
Merck Index: 12,09491
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge