1-(4-Chlorphenyl)pyrrol
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CD03747DA CD03747EA CD03747.50
MAYBCD03747DAEA 0 EUR InStock
MAYBCD03747DA MAYBCD03747EA MAYBCD03747.50
1-(4-Chlorphenyl)pyrrol
1-(4-Chlorophenyl)pyrrole
Formel: C₁₀H₈ClN
Siedepunkt: 200…203 °C (95 mmHg)
Melting Pt: 90 °C
MDL Number: MFCD00047067
CAS-Nummer: 5044-38-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge