4-Iodpyridin
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
MO00014.250 MO00014DA
CHMPMO00014.250EA 0 EUR InStock
CHMPMO00014.250 MAYBMO00014DA
4-Iodpyridin
4-Iodopyridine
Formel: C₅H₄IN
MW: 205 g/mol
MDL Number: MFCD02093937
CAS-Nummer: 15854-87-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge