1-(3-Chlorphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
S02082.1 S02082.10 S02082.50
MAYBS02082.1EA 0 EUR InStock
MAYBS02082.1 MAYBS02082.10 MAYBS02082.50
1-(3-Chlorphenyl)-2-thioharnstoff
1-(3-Chlorphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₄Cl)NC(S)NH₂
MW: 186.66 g/mol
Siedepunkt: 304
Melting Pt: 139…140.5 °C
MDL Number: MFCD00022165
CAS-Nummer: 4947-89-1
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge