3,4,5-Trimethoxybenzylalkohol
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SB01137.1 SB01137.10 SB01137.50
MAYBSB01137.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB01137.1 MAYBSB01137.10 MAYBSB01137.50
3,4,5-Trimethoxybenzylalkohol
3,4,5-Trimethoxybenzylalkohol
Formel: C₁₀H₁₄O₄
Siedepunkt: 350 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 36…38 °C
Dichte: 1,1427 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00060356
CAS-Nummer: 3840-31-1
EINECS: 223-331-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge