4-Butylphenylisocyanat
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SB01778.1 SB01778.10 SB01778.50
MAYBSB01778.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB01778.1 MAYBSB01778.10 MAYBSB01778.50
4-Butylphenylisocyanat
4-Butylphenylisocyanat
Formel: C₁₁H₁₃NO
Siedepunkt: 121 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,992 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00013882
CAS-Nummer: 69342-47-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge