4-(Trifluormethyl)pyridin
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SPB05714.250 SPB05714.1
CHMPSPB05714.250EA 0 EUR InStock
CHMPSPB05714.250 MAYBSPB05714.1
4-(Trifluormethyl)pyridin
4-(Trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄F₃N
MW: 147.1 g/mol
Siedepunkt: 105…106 °C (1013 hPa)
MDL Number: MFCD00153289
CAS-Nummer: 3796-24-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge