2-Methoxy-3-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SPB05753.1 SPB05753.10 SPB05753.50
MAYBSPB05753.1EA 0 EUR InStock
MAYBSPB05753.1 MAYBSPB05753.10 MAYBSPB05753.50
2-Methoxy-3-(trifluormethyl)pyridin
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₆F₃NO
MW: 177.13 g/mol
MDL Number: MFCD00153202
CAS-Nummer: 121643-44-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge