2,5-Dimethoxybenzylamin
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
TL00178DA TL00178EA
MAYBTL00178DAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00178DA MAYBTL00178EA
2,5-Dimethoxybenzylamin
2,5-Dimethoxybenzylamin
Formel: C₉H₁₃NO₂
MDL Number: MFCD00052811
CAS-Nummer: 3275-95-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge