3-Methoxypropylisothiocyanat
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
TL04220.1 TL04220EA TL04220EE
MAYBTL04220.1EA 0 EUR InStock
MAYBTL04220.1 MAYBTL04220EA MAYBTL04220EE
3-Methoxypropylisothiocyanat
3-Methoxypropylisothiocyanat
Formel: C₅H₉NOS
Siedepunkt: 86…90 °C (22 mmHg)
Dichte: 1,0408 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00022063
CAS-Nummer: 17702-11-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge