Nadelsicherer Handschuh, A792
Lieferant: Portwest Clothing
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
A792BKYS A792BKYXL A792BKYXXL A792BKYM A792BKYL
PRTWA792BKYSEA 72.8 EUR InStock
PRTWA792BKYS PRTWA792BKYXL PRTWA792BKYXXL PRTWA792BKYM PRTWA792BKYL
Nadelsicherer Handschuh, A792
Handschuhe
Erleben Sie unvergleichlichen Schutz vor Nadeln und scharfen Gegenständen mit unserem modernen Handschuh. Die Handfläche bietet eine beeindruckende Durchstichfestigkeit der Stufe 5, während die Finger einen Schutz der Stufe 3 bieten. Aber das ist noch nicht alles - unser Handschuh erreicht Schutzstufe 1 im anspruchsvollen Fourchette-Bereich, der normalerweise sehr schwer zu schützen ist. Mit seiner strukturierten Oberfläche garantiert er hervorragende Griffigkeit und Fingerfertigkeit unter allen Bedingungen. Mit diesem Handschuh, der die höchste Geschicklichkeitsstufe 5 erreicht, können Sie auch komplizierte Aufgaben mühelos bewältigen. Hervorragende Schnittschutzstufe F.
  • Durchstichfestigkeit Stufe 5 gegen Injektionsnadeln
  • Vergrößerter Durchtrittssicherheitsbereich
  • Verstärkung zwischen den Fingern zum Schutz des gefährdeten Bereichs der Hand
  • Die strukturierte Oberfläche bietet einen verbesserten Griff und Fingerspitzengefühl bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Erreicht die höchste Stufe 5 bezüglich Fingerfertigkeit
  • Schnittschutz Level F
  • Hervorragend geeignet für Arbeitsplätze, die hohe Fingerfertigkeit erfordern
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
Materialien: Nylon, Maschendraht, Polyurethan. B×T×H: 570×350×250 mm, Gewicht: 0,99 kg.
Die Portwest Pro-Reihe ist eine Kombination aus hochspezialisierten Handschuhen, die für sehr spezifische Aufgaben entwickelt wurden. Die Verwendung dieser Handschuhe bei der richtigen Aufgabe erzielt eine bessere Leistung als jeder andere Handschuh, der für allgemeinere Zwecke entwickelt wurde.
Zertifizierungen: CE-zertifiziert, ISO 21420: 2020 Dexterity 5, EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X24F)
, ASTM F2878:2019 Level 5
, ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (5), ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A9).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge