1-Brom-3-phenoxypropan
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001213-100G 001213-25G
FLUO001213-100GEA 155 EUR InStock
FLUO001213-100G FLUO001213-25G
1-Brom-3-phenoxypropan
1-Brom-3-phenoxypropan
Formel: (C₆H₅)OCH₂CH₂CH₂Br
Siedepunkt: 262 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,365 g/cm³ (16 °C)
MDL Number: MFCD00000256
CAS-Nummer: 588-63-6
EINECS: 209-623-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge