p-Tolylessigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001394-25G 001394-100G 001394-250G
FLUO001394-25GEA 45.9 EUR InStock
FLUO001394-25G FLUO001394-100G FLUO001394-250G
p-Tolylessigsäure
p-Tolylessigsäure
Formel: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 91 °C
MDL Number: MFCD00004353
CAS-Nummer: 622-47-9
EINECS: 210-738-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge