α,α,α-Trifluor-o-toluonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001973-25G 001973-100G 001973-250G
FLUO001973-25GEA 42.9 EUR InStock
FLUO001973-25G FLUO001973-100G FLUO001973-250G
α,α,α-Trifluor-o-toluonitril
α,α,α-Trifluor-o-toluonitril
Formel: C₈H₄F₃N
MW: 171.12 g/mol
Siedepunkt: 204
Melting Pt: 18
Dichte: 1.2886 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001791
CAS-Nummer: 447-60-9
EINECS: 207-184-3
UN: 3276
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge