3,5-Bis(trifluormethyl)benzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002097-25G 002097-100G 002097-10G
FLUO002097-25GEA 90.9 EUR InStock
FLUO002097-25G FLUO002097-100G FLUO002097-10G
3,5-Bis(trifluormethyl)benzaldehyd
3,5-Bis(trifluormethyl)benzaldehyd
Formel: C₉H₄F₆O
MW: 242.12 g/mol
Siedepunkt: 47…48 °C (0.2 mmHg)
Melting Pt: –2 °C
Dichte: 1.46 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010206
CAS-Nummer: 401-95-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge