3,5-Bis(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002099-5G 002099-25G 002099-100G
FLUO002099-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002099-5G FLUO002099-25G FLUO002099-100G
3,5-Bis(trifluormethyl)benzonitril
3,5-Bis(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₉H₃F₆N
Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 16 °C
Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000379
CAS-Nummer: 27126-93-8
EINECS: 248-240-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge