3,5-Bis(trifluormethyl)benzylbromid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002102-5G 002102-25G 002102-100G
FLUO002102-5GEA 45.9 EUR InStock
FLUO002102-5G FLUO002102-25G FLUO002102-100G
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylbromid
3,5-Bis(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₉H₅BrF₆
Siedepunkt: 136…140 °C (14 mmHg)
Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009905
CAS-Nummer: 32247-96-4
EINECS: 250-971-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge