4-Ethoxyphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002562-5G 002562-25G
FLUO002562-5GEA 48.8 EUR InStock
FLUO002562-5G FLUO002562-25G
4-Ethoxyphenylisothiocyanat
4-Ethoxyphenylisothiocyanat
Formel: C₉H₉NOS
Siedepunkt: 146 °C (19 mmHg)
Melting Pt: 75…76 °C
MDL Number: MFCD00041096
CAS-Nummer: 3460-49-9
EINECS: 222-410-0
UN: 2923
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge