4,4'-Difluorbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002691-25G 002691-100G
FLUO002691-25GEA 36.9 EUR InStock
FLUO002691-25G FLUO002691-100G
4,4'-Difluorbenzhydrol
4,4'-Difluorbenzhydrol
Formel: C₁₃H₁₀F₂O
MW: 220.22 g/mol
Siedepunkt: 305
Melting Pt: 47
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000357
CAS-Nummer: 365-24-2
EINECS: 206-671-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge