4,4'-Difluorbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
002692-50G 002692-250G 002692-1KG
FLUO002692-50GEA 36.9 EUR InStock
FLUO002692-50G FLUO002692-250G FLUO002692-1KG
4,4'-Difluorbenzophenon
4,4'-Difluorbenzophenon
Formel: C₁₃H₈F₂O
MW: 218.2 g/mol
Siedepunkt: 170…172 °C (10 mmHg)
Melting Pt: 140…141 °C
Dichte: 1.39 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000353
CAS-Nummer: 345-92-6
EINECS: 206-466-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge