N-(3-Brompropyl)phthalimid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002710-25G 002710-100G
FLUO002710-25GEA 42.9 EUR InStock
FLUO002710-25G FLUO002710-100G
N-(3-Brompropyl)phthalimid
N-(3-Brompropyl)phthalimid
Formel: C₁₁H₁₀BrNO₂
MW: 268.11 g/mol
Siedepunkt: 433
Melting Pt: 70…73 °C
MDL Number: MFCD00005904
CAS-Nummer: 5460-29-7
EINECS: 226-738-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge