2,4-Dimethylthiazol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002760-25G 002760-100G 002760-5G
FLUO002760-25GEA 36.9 EUR InStock
FLUO002760-25G FLUO002760-100G FLUO002760-5G
2,4-Dimethylthiazol
2,4-Dimethylthiazole
Formel: C₅H₇NS
Siedepunkt: 144 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,0601 g/cm³ (15 °C)
MDL Number: MFCD00014509
CAS-Nummer: 541-58-2
EINECS: 208-786-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge