Bis(2-chlorethyl)ether
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002891-100G 002891-500G
FLUO002891-100GEA 0 EUR InStock
FLUO002891-100G FLUO002891-500G
Bis(2-chlorethyl)ether
Bis(2-chlorethyl)ether
Formel: C₄H₈Cl₂O
MW: 143.01 g/mol
Siedepunkt: 178
Melting Pt: –44 °C
Dichte: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 55
MDL Number: MFCD00000975
CAS-Nummer: 111-44-4
EINECS: 203-870-1
UN: 1916
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03091
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge