4-(Methylthio)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
003091-25G 003091-100G
FLUO003091-25GEA 42.9 EUR InStock
FLUO003091-25G FLUO003091-100G
4-(Methylthio)anilin
4-(Methylthio)anilin
Formel: C₇H₉NS
MW: 139.22 g/mol
Siedepunkt: 74 °C (0.1 mmHg)
Melting Pt: 156…158 °C
Dichte: 1.1379 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007889
CAS-Nummer: 104-96-1
EINECS: 203-256-3
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge