1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-iodoctan
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
003300-25G 003300-100G 003300-250G 003300-5G
FLUO003300-25GEA 107 EUR InStock
FLUO003300-25G FLUO003300-100G FLUO003300-250G FLUO003300-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-iodoctan
1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-iodoctan
Formel: C₈H₄F₁₃I
MW: 474 g/mol
Siedepunkt: 179
Melting Pt: 20,5
Dichte: 1.91 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00039410
CAS-Nummer: 2043-57-4
EINECS: 218-056-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge