5-(Trifluormethyl)uracil
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
003333-1G 003333-5G
FLUO003333-1GEA 30.8 EUR InStock
FLUO003333-1G FLUO003333-5G
5-(Trifluormethyl)uracil
5-(Trifluormethyl)uracil
Formel: C₅H₃F₃N₂O₂
MW: 180.09 g/mol
Siedepunkt: 350
Melting Pt: 251…252 °C
MDL Number: MFCD00006024
CAS-Nummer: 54-20-6
EINECS: 200-197-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge