3-Thenoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
003460-5G 003460-100G 003460-25G
FLUO003460-5GEA 0 EUR InStock
FLUO003460-5G FLUO003460-100G FLUO003460-25G
3-Thenoesäure
3-Thenoesäure
Formel: C₅H₄O₂S
Melting Pt: 137 °C
MDL Number: MFCD00005467
CAS-Nummer: 88-13-1
EINECS: 201-802-5
Merck Index: 12,09415
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge