α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-p-xylol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
003569-100G 003569-500G
FLUO003569-100GEA 57.9 EUR InStock
FLUO003569-100G FLUO003569-500G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-p-xylol
α,α,α,α',α',α'-Hexafluor-p-xylol
Formel: C₈H₄F₆
Siedepunkt: 113…115 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 3 °C
Dichte: 1,3808 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00000402
CAS-Nummer: 433-19-2
EINECS: 207-086-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge