4-tert-Butylbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF859. 003698-25G 003698-100G 003698-10G
CHMPCFF859.EA 0 EUR InStock
CHMPCFF859. FLUO003698-25G FLUO003698-100G FLUO003698-10G
4-tert-Butylbenzolsulfonylchlorid
4-tert-Butylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₁₀H₁₃ClO₂S
MW: 232.73 g/mol
Siedepunkt: 165 °C (18 mmHg)
Melting Pt: 83
MDL Number: MFCD00007449
CAS-Nummer: 15084-51-2
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge