4-Brom-3,5-dichlorbenzotrifluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004178-1G 004178-5G 004178-25G
FLUO004178-1GEA 36.9 EUR InStock
FLUO004178-1G FLUO004178-5G FLUO004178-25G
4-Brom-3,5-dichlorbenzotrifluorid
4-Brom-3,5-dichlorbenzotrifluorid
Formel: C₇H₂BrCl₂F₃
MW: 293.9 g/mol
MDL Number: MFCD00221020
CAS-Nummer: 118754-53-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge