3-Chlor-4-fluorbenzotrifluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004437-5G 004437-10G 004437-1G
FLUO004437-5GEA 31.1 EUR InStock
FLUO004437-5G FLUO004437-10G FLUO004437-1G
3-Chlor-4-fluorbenzotrifluorid
3-Chlor-4-fluorbenzotrifluorid
Formel: C₇H₃ClF₄
MW: 198.55 g/mol
MDL Number: MFCD00042207
CAS-Nummer: 78068-85-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge