1-Chlor-5-fluor-2-iodbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004452-25G 004452-100G 004452-10G
FLUO004452-25GEA 66.8 EUR InStock
FLUO004452-25G FLUO004452-100G FLUO004452-10G
1-Chlor-5-fluor-2-iodbenzol
1-Chlor-5-fluor-2-iodbenzol
Formel: C₆H₃ClFI
MW: 256.45 g/mol
MDL Number: MFCD00051774
CAS-Nummer: 101335-11-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge