5-Chlor-2-iodbenzotrifluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004485-25G 004485-100G
FLUO004485-25GEA 48.8 EUR InStock
FLUO004485-25G FLUO004485-100G
5-Chlor-2-iodbenzotrifluorid
5-Chlor-2-iodbenzotrifluorid
Formel: C₇H₃ClF₃I
Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 29…31 °C
Dichte: 1,97 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00042579
CAS-Nummer: 23399-77-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge